Learn More
4-pentilbromobenceno, TRC
Código de producto. 30427772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30427772 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30427772 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2797901G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pentylbromobenzene
CAS 51554-95-1
Fórmula molecular C11H15Br
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Bromo-4-pentylbenzene, 4-Pentylbromobenzene, 4-n-Pentylbromobenzene, p-Pentylbromobenzene, p-Pentylphenyl Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15Br/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9H,2-5H2,1H3
SMILES BrC1=CC=C(CCCCC)C=C1
Nombre IUPAC 1-bromo-4-pentilbenceno
Peso molecular (g/mol) 227.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.04