Learn More
Ácido 4-pentilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10757465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10757465 25 g 25 g
10566353 1 g 1 g
10270163 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10757465 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09863EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 26311-45-5
Fórmula molecular C12H16O2
Peso molecular (g/mol) 192.258
Número MDL MFCD00002572
Clave InChI CWYNKKGQJYAHQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 4-pentyl, 4-n-pentylbenzoic acid, p-pentylbenzoic acid, 4-amylbenzoic acid, p-amylbenzoic acid, para-pentylbenzoic acid, benzoic acid, p-pentyl, 4-pentyl benzoic acid, p-n-pentylbenzoic acid, 4-pentylbenzoicacid
PubChem CID 33479
Nombre IUPAC ácido 4-pentilbenzoico
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pentylbenzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3(CH2)4C6H4CO2H
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Porcentaje de pureza 97%