Learn More
Cloruro de 4-pentilbenceno-1-sulfonilo, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10673605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10673605 25 g 25 g
10522632 1 g 1 g
10029161 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10673605 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09810EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 73948-18-2
Fórmula molecular C11H15ClO2S
Peso molecular (g/mol) 246.75
Número MDL MFCD00173759
Clave InChI XDWXZRVWJHEWMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-pentylbenzenesulfonyl chloride, 4-pentylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-t-amylbenzenesulphonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulfonyl chloride, pubchem5685, chloro 4-pentylphenyl sulfone, 4-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulphonyl choride, 4-n-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-pentylbenzenesulfonly chloride
PubChem CID 144625
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pentylbenzene-1-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal CH3(CH2)4C6H4SO2Cl
Cantidad 25 g
Nombre IUPAC cloruro de 4-pentilbencenosulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.76
Porcentaje de pureza 97%