Learn More
Cloruro de 4-pentilbenceno-1-sulfonilo, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10522632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10522632 1 g 1 g
10029161 10 g 10 g
10673605 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10522632 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09810DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 73948-18-2
Fórmula molecular C11H15ClO2S
Peso molecular (g/mol) 246.75
Número MDL MFCD00173759
Clave InChI XDWXZRVWJHEWMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-pentylbenzenesulfonyl chloride, 4-pentylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-t-amylbenzenesulphonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulfonyl chloride, pubchem5685, chloro 4-pentylphenyl sulfone, 4-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulphonyl choride, 4-n-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-pentylbenzenesulfonly chloride
PubChem CID 144625
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pentylbenzene-1-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3(CH2)4C6H4SO2Cl
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC cloruro de 4-pentilbencenosulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.76
Porcentaje de pureza 97%