Learn More
4-pentil-1,3-bencenodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Pentylbenzene-1,3-diol |
| CAS | 533-24-4 |
| Fórmula molecular | C11 H16 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,3-Benzenediol','4-pentyl-, Resorcinol','4-pentyl- (6CI,8CI), 4-Pentyl-1,3-benzenediol, 4-Amylresorcinol, 4-Pentylresorcinol, Pentylresorcinol, n-Pentylresorcinol, 4-Pentylbenzene-1,3-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16O2/c1-2-3-4-5-9-6-7-10(12)8-11(9)13/h6-8,12-13H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCc1ccc(O)cc1O |
| Nombre IUPAC | 4-pentilbenceno-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 180.244 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.115 |