Learn More
4-Pentenilo isotiocianato, TRC
Código de producto. 30134732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134732 100 mg 100 miligramos
30011783 50 mg 50 miligramos
30004358 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134732 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP274573100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18060-79-2
Fórmula molecular C6H9NS
Peso molecular (g/mol) 127.2
Sinónimo 5-Isothiocyanato-1-pentene
Nombre IUPAC 5-isotiocianianapent-1-ene
SMILES C=CCCCN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pentenyl isothiocyanate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NS/c1-2-3-4-5-7-6-8/h2H,1,3-5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0456