Learn More
Ácido 4-pentenoico, TRC
Código de producto. 30421470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30421470 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30421470 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP22742010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pentenoic Acid
CAS 591-80-0
Fórmula molecular C5H8O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Allylacetic Acid, NSC 20944, NSC 9000, delta4-Pentenoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2H,1,3-4H2,(H,6,7)
SMILES OC(=O)CCC=C
Nombre IUPAC ácido pent-4-anoico
Peso molecular (g/mol) 100.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0524