Learn More
Ácido 4-pentenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Pentenoic Acid |
| CAS | 591-80-0 |
| Fórmula molecular | C5H8O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Allylacetic Acid, NSC 20944, NSC 9000, delta4-Pentenoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2H,1,3-4H2,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)CCC=C |
| Nombre IUPAC | ácido pent-4-anoico |
| Peso molecular (g/mol) | 100.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0524 |