Learn More
Ácido 4-pentanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448690 10 g 10 g
11411768 25 g 25 g
11421768 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448690 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13991.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 591-80-0 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
The sulfonation of 4-pentenoic acid (Allylacetic acid) yields the corresponding γ-lactone. It was used to inhibit fatty acid oxidation in rat heart mitochondria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sulfonación de ácido 4-pentanoico (ácido alilacético) produce la γ-lactona correspondiente. Se ha utilizado para inhibir la oxidación de los ácidos grasos en las mitocondrias del corazón de la rata.
Solubilidad
Soluble en alcohol, ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes y bases oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-80-0
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00004408
Clave InChI HVAMZGADVCBITI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pentenoic acid, allylacetic acid, allyl acetic acid, 4 pa, 3-vinylpropionic acid, delta 4-pentenoic acid, unii-d4s77y29fb, fema no. 2843, .delta.4-pentenoic acid, wln: qv3u1
PubChem CID 61138
ChEBI CHEBI:35936
Nombre IUPAC ácido pent-4-anoico
SMILES OC(=O)CCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pentenoic acid
Punto de fusión -22°C
Densidad 0.891
Punto de ebullición 187°C to 189°C
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.4283
Cantidad 10 g
Número UN UN3265
Beilstein 1633696
Información de solubilidad Soluble in alcohol, Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 98%