Learn More
4-Pentenal, CVR
Código de producto. 30423363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423363 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30423363 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP227405250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pentenal
CAS 2100-17-6
Fórmula molecular C5H8O
Cantidad 250 mg
Sinónimo Pent-4-en-1-al
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h2,5H,1,3-4H2
SMILES C=CCCC=O
Nombre IUPAC pent-4-enal
Peso molecular (g/mol) 84.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.0575