Learn More
4-Pentenal, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Pentenal |
| CAS | 2100-17-6 |
| Fórmula molecular | C5H8O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Pent-4-en-1-al |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h2,5H,1,3-4H2 |
| SMILES | C=CCCC=O |
| Nombre IUPAC | pent-4-enal |
| Peso molecular (g/mol) | 84.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.0575 |