Learn More
4-Pentenal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Pentenal is used in the preparation of 6-octen-3-one by addition with ethylene using 2,4-pentanedionatobis(ethylene)rhodium(I) as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 4-pentenal se utiliza en la preparación de 6-octen-3-ona por adición con etileno, utilizando 2,4-pentanodionatobis(etileno)rodio(I) como catalizador.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Pentenal |
| Densidad | 0.852 |
| Punto de ebullición | 101°C to 105°C |
| Temperatura de inflamación | 7°C (44°F) |
| Fórmula lineal | H2C=CH(CH2)2CHO |
| Índice de refracción | 1.417 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN1989 |
| Beilstein | 1734369 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Show More |
Safety and Handling
- 4-Pentenal
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Pentenal