Learn More
(+/-)-4-Penten-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469656 25 g 25 g
11449656 1 g 1 g
11459656 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20208.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 625-31-0 | C5H10O | 86.134 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-31-0
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.134
Número MDL MFCD00004556
Clave InChI ZHZCYWWNFQUZOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-penten-2-ol, 1-penten-4-ol, 4-hydroxypent-1-ene, penten-4-ol, acmc-20apgd, acmc-1bael, 4-emtem-2-ol, ch2=chch2ch oh ch3, zhzcywwnfquzor-uhfffaoysa
PubChem CID 12247
Nombre IUPAC Pent-4-en-2-ol
SMILES CC(CC=C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-4-Penten-2-ol
Densidad 0.837
Punto de ebullición 115°C to 116°C
Temperatura de inflamación 30°C (86°F)
Índice de refracción 1.424
Cantidad 25 g
Número UN UN1987
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 98%