Learn More
4-Penten-2-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10528673 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10528673 25 g Frasco de vidrio 25 g
10341763 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10528673 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 387430250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 625-31-0 | C5H10O | 86.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-31-0
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00004556
Clave InChI ZHZCYWWNFQUZOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-penten-2-ol, 1-penten-4-ol, 4-hydroxypent-1-ene, penten-4-ol, acmc-20apgd, acmc-1bael, 4-emtem-2-ol, ch2=chch2ch oh ch3, zhzcywwnfquzor-uhfffaoysa
PubChem CID 12247
Nombre IUPAC Pent-4-en-2-ol
SMILES CC(CC=C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Penten-2-ol
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8370g/mL
Punto de ebullición 115.0°C to 116.0°C
Temperatura de inflamación 25°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCH2CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4230 to 1.4250
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.837
Información de solubilidad Solubility in water: fully miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Penten-2-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.