Learn More
4-Penten-1-ol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459113 5 g 5 g
11469113 25 g 25 g
11479113 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459113 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11178.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 821-09-0 | C5H10O | 86.134 g/mol
4-Penten-1-ol is used as a reagent used in carbohydrate chemistry for n-Pentenyl Glycoside methodology in the rapid assembly of homoglycans exemplified with the nonasaccharide component of a high-mannose glycoprotein. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field etc. 4-Penten-1-ol is used to study the epoxidation of olefins with oxo-diperoxo tungstate(VI) complex as catalyst and bicarbonate as co-catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
El 4-penten-1-ol es un reactivo que se utiliza en la química de carbohidratos para conseguir un rápido ensamblaje entre muestras de homoglicanos y el componente nonasacárido de una glucoproteína con alto contenido en manosa a través de la metodología n-pentenil-glucósido. También se puede usar en productos agroquímicos y farmacéuticos y en colorantes. Además, el 4-penten-1-ol se usa para estudiar la epoxidación de las olefinas cuando se emplea un complejo de tungstato(VI) y oxo-diperoxo como catalizador y bicarbonato, como cocatalizador.
Solubilidad
Solubilidad en agua: 57 g/l (25°C)
Notas
Proteger de descargas electrostáticas. Almacenar alejado de agentes oxidantes. Utilizarlo solamente en una campana extractora de sustancias químicas. Almacenar de 2 a 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 821-09-0
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.134
Número MDL MFCD00002975
Clave InChI LQAVWYMTUMSFBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-penten-1-ol, 4-pentenol, 4-pentenyl alcohol, 2-allylethyl alcohol, unii-w0558tqc6f, 4-pentene-1-ol, 4-pentenol-1, 4-penten-1ol, 4penten-1-ol, 5-hydroxy-1-pentene
PubChem CID 13181
Nombre IUPAC pent-4-en-1-ol
SMILES C=CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Penten-1-ol
Densidad 0.84
Punto de ebullición 134°C to 137°C
Temperatura de inflamación 43°C (109°F)
Índice de refracción 1.43
Cantidad 5 g
Número UN UN1987
Beilstein 1560163
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Penten-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pent-4-en-1-ol