Learn More
4-Penten-1-Aminoamina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30179587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179587 1 g 1 g
30179022 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179587 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2274031G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27546-60-7
Fórmula molecular C5H11N • HCl
Peso molecular (g/mol) 85.153646
Sinónimo 4-Pentenylamine Hydrochloride, 1-Amino-4-pentene Hydrochloride, 4-Penten-1-ylamine Hydrochloride, 4-Pentenamine Hydrochloride, 5-Aminopent-1-ene Hydrochloride
Nombre IUPAC pent-4-en-1-amine; Cloruro
SMILES C=CCCCN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Penten-1-amine Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11N.ClH/c1-2-3-4-5-6;/h2H,1,3-6H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.0658