Learn More
4-(Pentafluorotio)fenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15416227 1 g 1 g
15426227 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33413.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 774-94-7 | C6H5F5OS | 220.16 g/mol
Synthesis of hexylamides using fluorine derivatives as intermediate active esters. Various non-metallic derivatives of pentafluorothiophenol, containing sulfur bonded to boron, carbon, silicon, germanium, phosphorus, arsenic, antimony, sulfur, and chlorine, can be prepared.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La síntesis de hexilamidas utiliza derivados fluorados como ésteres activos intermedios. Se pueden preparar diversos derivados no metálicos del pentafluorotiofeno, que contienen azufre unido a boro, carbono, silicio, germanio, fósforo, arsénico, antimonio, azufre y cloro.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 774-94-7
Fórmula molecular C6H5F5OS
Peso molecular (g/mol) 220.16
Número MDL MFCD03788516
Clave InChI XHJLGVIUMCBMHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pentafluorothio phenol, 4-pentafluorosulfanyl phenol, 4-hydroxyphenylsulfur pentafluoride, 4-pentafluoro-$l^ 6-sulfanyl phenol, 4-pentafluoro-lambda∼6∼-sulfanyl phenol, sulfur,pentafluoro 4-hydroxyphenyl-, oc-6-21-9ci, 4-pentafluorosulfanylphenol, 4-pentafluorosulfur phenol, 4-pentafluorosulphanyl phenol, 4-pentafluorothio vi phenol
PubChem CID 2779203
Nombre IUPAC 4-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanil)fenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Pentafluorothio)phenol
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.16
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Pentafluorothio)phenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxyphenylsulfur pentafluoride