Learn More
Bromuro de 4-(pentafluorotio)bencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417207 1 g 1 g
15427207 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15417207 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H34263.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1126969-29-6 | C7H6BrF5S | 297.081 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1126969-29-6
Fórmula molecular C7H6BrF5S
Peso molecular (g/mol) 297.081
Número MDL MFCD16652420
Clave InChI BFHGXKUYFXAMOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pentafluorosulfur benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-pentafluoro-??-sulfanyl benzene, 4-pentafluorothio benzyl bromide
PubChem CID 58360671
Nombre IUPAC [4-(bromometil)fenil]-pentafluoro-$l^{6}-sulfano
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)S(F)(F)(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(Pentafluorothio)benzyl bromide
Punto de fusión 42°C to 44°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.08
Porcentaje de pureza 97%