Learn More
Cloruro de 4-(pentafluorotio)benzoilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15487527
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487527 5 g 5 g
15477527 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35498.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 197384-98-8
Fórmula molecular C7H4ClF5OS
Peso molecular (g/mol) 266.61
Número MDL MFCD03788523
Clave InChI NNFDYUZNKYWPGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pentafluorosulfanyl benzoyl chloride, 4-pentafluorothio benzoyl chloride, sulfur, 4-chlorocarbonyl phenyl pentafluoro-, oc-6-21-9ci, 4-pentafluoro-??-sulfanyl benzoyl chloride, 4-pentafluorosulfanylbenzoic chloride, 4-pentafluorosulphanylbenzoyl chloride, 4-pentafluorosulphanyl benzoyl chloride, 4-chlorocarbonyl phenylsulphur pentafluoride, 4-pentafluoro-$l^ 6-sulfanyl benzoyl chloride, 4-pentafluoro-lambda6-sulfanyl benzoyl chloride
PubChem CID 2779215
Nombre IUPAC cloruro de 4-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanil)benzoilo
SMILES FS(F)(F)(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.61
Porcentaje de pureza 97%