Learn More
Ácido 4-(pentafluorotio)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15477517
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15477517 1 g 1 g
15487517 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35414.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 832-32-6
Fórmula molecular C7H5F5O2S
Peso molecular (g/mol) 248.17
Número MDL MFCD03788718
Clave InChI KNXWKVQRYPQFOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pentafluorosulfanyl benzoic acid, 4-pentafluorothio benzoic acid, 4-pentafluoro-??-sulfanyl benzoic acid, 4-pentafluorosulfanylbenzoic acid, 4-pentafluorosulphanylbenzoic acid, 4-pentafluorosulphanyl-benzoic acid, 4-carboxyphenylsulphur pentafluoride, 4-pentafluorosulphanyl benzoic acid, 4-pentafluorothio vi benzoic acid
PubChem CID 2779210
Nombre IUPAC ácido 4-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanil)benzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Pentafluorothio)benzoic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.17
Porcentaje de pureza 97%