Learn More
Cloruro de 4-(pentafluorotio)bencenosulfonilo, 97 %
Código de producto. 15478375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15478375 250 mg 250 miligramos
15446077 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478375 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33263.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Los benzoiltiofenos son potenciadores alostéricos (AE) de la actividad agonista en el receptor A1 de la adenosina.
Solubilidad
Poco soluble en agua.(0,26 g/l) (25 °C),
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Garantizar una ventilación adecuada. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1211516-26-5
Fórmula molecular C6H4ClF5O2S2
Peso molecular (g/mol) 302.658
Número MDL MFCD16652450
Clave InChI LQEOIYDDOVVHIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pentafluorosulfur benzenesulfonyl chloride, 4-pentafluoro-??-sulfanyl benzenesulfonyl chloride, 4-pentafluorothio benzenesulfonyl chloride, 4-pentafluoro-??-sulfanyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-pentafluoro-lambda-sulfanyl benzene-1-sulfonyl chloride
PubChem CID 66523518
Nombre IUPAC cloruro de 4-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanil)bencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)Cl)S(F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Pentafluorothio)benzenesulfonyl chloride
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.66
Porcentaje de pureza 97%