Learn More
4'-(Pentafluorotio)acetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15405847
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15405847 1 g 1 g
15415847 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15405847
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33056.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 401892-83-9
Fórmula molecular C8H7F5OS
Peso molecular (g/mol) 246.195
Número MDL MFCD16652408
Clave InChI BKEQOPIQGDSWEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-pentafluorosulfur acetophenone, 1-4-pentafluoro-??-sulfanyl phenyl ethanone, 4'-pentafluorothio acetophenone, 1-4-pentafluoro-lambda6-sulfanyl phenyl ethanone
PubChem CID 59715536
Nombre IUPAC 1-[4-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanil)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-(Pentafluorothio)acetophenone
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido