Learn More
Ácido 4-(p-tolil)butírico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467666 25 g 25 g
11447666 1 g 1 g
11457666 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14680.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4521-22-6 | C11H14O2 | 178.231 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4521-22-6
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.231
Número MDL MFCD00021786
Clave InChI IXWOVMRDYFFXGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-p-tolyl butanoic acid, 4-p-tolyl butyric acid, 4-4-methylphenyl butanoic acid, benzenebutanoic acid, 4-methyl, 4-p-tolylbutyric acid, 4-para-tolyl-butyric acid, 4-4-methylphenyl butyric acid, 4-p-tolyl butanoicacid, 4-p-tolylbutanoic acid, 4-p-tolyl-butyric acid
PubChem CID 78279
Nombre IUPAC ácido 4-(4-metilfenil)butanoico
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(p-Tolyl)butyric acid
Punto de fusión 55°C to 59°C
Cantidad 25 g
Beilstein 639705
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 97%