Learn More
Ácido 4-(p-Iodofenil)butírico, TRC
Código de producto. 30010551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010551 1 g 1 g
30005165 10 g 10 g
30005711 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010551 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7175401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27913-58-2
Fórmula molecular C10 H11 I O2
Peso molecular (g/mol) 290.1
Sinónimo 4-Iodo-benzenebutanoic Acid, Butyric acid, γ-(p-iodophenyl)- (4CI), 4-(4-Iodophenyl)butanoic acid, 4-(4-Iodophenyl)butyric acid, 4-(p-Iodophenyl)butanoic acid
Nombre IUPAC Ácido 4-(4-iodofenil)butanoico
SMILES OC(=O)CCCc1ccc(I)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(p-Iodophenyl)butyric Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11IO2/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7H,1-3H2,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.9804