Learn More
4-P-hidroxifenil-2,2,4-trimetilcromano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-P-Hydroxyphenyl-2,2,4-trimethylchroman |
| CAS | 472-41-3 |
| Fórmula molecular | C18H20O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20O2/c1-17(2)12-18(3,13-8-10-14(19)11-9-13)15-6-4-5-7-16(15)20-17/h4-11,19H,12H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1(C)CC(C)(c2ccc(O)cc2)c3ccccc3O1 |
| Nombre IUPAC | 4-(2,2,4-trimetil-3H-cromen-4-il)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 268.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.1463 |