Learn More
4-{[(p-Fluorofenil)imino]metil}fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-([(p-Fluorophenyl)imino]methyl)phenol |
| CAS | 3382-63-6 |
| Fórmula molecular | C13H10FNO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Phenol, 4-[[(4-fluorophenyl)imino]methyl]-, Phenol, p-[N-(p-fluorophenyl)formimidoyl]- (8CI), 4-[[(4-Fluorophenyl)imino]methyl]phenol, 4-[(4-Fluorophenylimino)methyl]phenol, N-(4-Hydroxybenzylidene)-4-fluorobenzenamine, 4-{[(p-Fluorophenyl)imino]methyl}phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10FNO/c14-11-3-5-12(6-4-11)15-9-10-1-7-13(16)8-2-10/h1-9,16H |
| SMILES | Oc1ccc(C=Nc2ccc(F)cc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-[(4-fluorofenil)iminometil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 215.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0746 |