Learn More
4-{[(p-fluorofenil)imino]metil}fenol-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-{[(p-Fluorophenyl)imino]methyl}phenol-d4 |
| CAS | 1185243-77-9 |
| Fórmula molecular | C13 2H4 H6 F N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10FNO/c14-11-3-5-12(6-4-11)15-9-10-1-7-13(16)8-2-10/h1-9,16H/b15-9+/i1D,2D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(\C=N\c2ccc(F)cc2)c([2H])c([2H])c1O |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-[(E)-(4-fluorofenil)iminometil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 219.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.0997 |