Learn More
4-(p-Carboxifenil)-1,2,4-triazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15542303 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15542303 1 g 1 g
15552303 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15542303 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449960010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 157069-48-2
Fórmula molecular C9H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 189.17
Clave InChI QCNDLFQKKMPZKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4h-1,2,4-triazol-4-yl benzoic acid, 4-1,2,4-triazol-4-yl benzoic acid, 4-1,2,4 triazol-4-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-4h-1,2,4-triazol-4-yl, 4-4-carboxyphenyl-1,2,4-triazole, 4-4-carboxyphenyl-4h-1,2,4-triazole, 4-4h-1,2,4-triazol-4-yl-benzoic acid
PubChem CID 3163581
Nombre IUPAC Ácido 4-(1,2,4-triazol-4-il)benzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N2C=NN=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(p-Carboxyphenyl)-1,2,4-triazole
Punto de fusión 330.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(p-Carboxyphenyl)-1,2,4-triazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación