Learn More
4-Oxopentanal, TRC
Código de producto. 30420992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30420992 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30420992 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8586051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Oxopentanal
CAS 626-96-0
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C5H8O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Levulinaldehyde, 3-Acetyl-1-propanal, 4-Ketovaleraldehyde, 5-Oxo-2-pentanone, Levulinic aldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O2/c1-5(7)3-2-4-6/h4H,2-3H2,1H3
SMILES O=C(C)CCC=O
Nombre IUPAC 4-oxopentanal
Peso molecular (g/mol) 100.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0524
Porcentaje de pureza >95