Learn More
4-oxoisoforona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Oxoisophorone |
| CAS | 1125-21-9 |
| Fórmula molecular | C9H12O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Oxo-alpha-isophorone, 6-Oxoisophorone, Ketoisophorone, Oxoisophorone, Oxopholone, Oxophorone, keto-Isophorone, 4-Ketoisophorone, 2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1,4-dione, 2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexene-1,4-dione, 2,6,6-Trimethylcyclohex-2-ene-1,4-dione, 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexene-1,4-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O2/c1-6-4-7(10)5-9(2,3)8(6)11/h4H,5H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1=O |
| Nombre IUPAC | 2,6,6-trimetilciclohex-2-eno-1,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 152.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0837 |