Learn More
Ácido 4-oxoheptanodioico, TRC
Código de producto. 30415919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30415919 200 mg 200 miligramos
1 options
Código de producto. 30415919 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO870158200MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ketopimelic acid
CAS 502-50-1
Fórmula molecular C7 H10 O5
Cantidad 200 mg
Sinónimo 4-Oxopimelic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O5/c8-5(1-3-6(9)10)2-4-7(11)12/h1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES OC(=O)CCC(=O)CCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-oxoheptanodioico
Peso molecular (g/mol) 174.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0528