Learn More
Ácido 4-oxociclohexanocarboxílico, TRC
Código de producto. 30413776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30413776 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 30413776 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8700752G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Oxocyclohexanecarboxylic Acid
CAS 874-61-3
Fórmula molecular C7H10O3
Cantidad 2 g
Sinónimo 4-Ketocyclohexanecarboxylic Acid, 4-Ketocyclohexylcarboxylic Acid, 4-Oxo-1-cyclohexanecarboxylic Acid, 4-Oxocyclohexanecarboxylic Acid, Cyclohexanone-4-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
SMILES OC(=O)C1CCC(=O)CC1
Nombre IUPAC ácido 4-oxociclohexano-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 142.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.063