Learn More
Ácido 4-oxociclohexanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322359 1 g 1 g
15433657 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322359 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27294.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 874-61-3 | Molecular Formula: C7H10O3 | Molecular Weight: 142.154 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874-61-3
Fórmula molecular C7H10O3
Peso molecular (g/mol) 142.154
Número MDL MFCD00102035
Clave InChI OWLXUYGCLDGHJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-oxocyclohexanecarboxylic acid, 4-ketocyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-oxo, 4-oxo-chca, cyclohexanone-4-carboxylic acid, 4-oxocyclohexane carboxylic acid, 4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-oxocyclohexanecarboxylicacid, 4-oxo-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylicacid, 4-oxo
PubChem CID 192730
ChEBI CHEBI:1921
Nombre IUPAC ácido 4-oxociclohexano-1-carboxílico
SMILES C1CC(=O)CCC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Punto de fusión 65°C to 71°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.16
Porcentaje de pureza 98%