Learn More
4-Oxo-TEMPO, TRC
Código de producto. 30409835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30409835 1 g
1 options
Código de producto. 30409835 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8640001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2896-70-0
Fórmula molecular C9 H16 N O2
Peso molecular (g/mol) 170.23
Sinónimo 1-Piperidinyloxy, 2,2,6,6-tetramethyl-4-oxo-, Piperidinooxy, 2,2,6,6-tetramethyl-4-oxo- (8CI), 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxo-1-piperidinyloxy, 1-Oxyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-oxopiperidine, 1-Oxyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidone, 1-Oxyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxo-1-piperidinooxy, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxo-1-piperidinyloxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxo-piperydin-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxopiperidin-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxopiperidin-1-oxyl radical, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxopiperidine-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxopiperidine-1-oxyl radical, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxopiperidinooxy, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxypiperidin-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinone oxide, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinone-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidon-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone 1-nitroxide, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone N-oxide, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone nitroxide, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone-N-oxy, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone-N-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperid-4-one-1-oxyl, 2,2',6,6'-Tetramethyl-4-oxopiperidine-1-oxyl, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinoxyl, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl oxide, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-N-oxyl, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidino-1-oxy, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidino-N-oxyl, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxyl, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidinoxyl, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl-1-oxy, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidinyloxy, 4-Oxo-TEMPO, 702, Nitroxyl 1, OTEMPO, TAN, TAN (radical), TANO, Tanone, Tanone radical, Tempone, Tetramethyl-2,2,6,6-aza-1-cyclohexanone-4-oxide-1, Triacetoneamine N-oxyl, Triacetoneamine nitroxide
Nombre IUPAC 1-λ^{1}-oxidanil-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-4-una
SMILES CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)N1[O]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Oxo-TEMPO
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.1181