Learn More
4-Oxo-TEMPO, radical libre, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394444 5 g 5 g
11384444 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394444 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01084.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2896-70-0 | C9H16NO2
4-Oxo-Tempo, Free radical is used as a useful Spin Trap for in Vitro Experiments. Reaction Between Tempone And Biologically Significant Reactive Oxygen Species can be monitored By Esr Spectroscopy. It is also used In the synthesis And Reactions Of Stable Nitroxyl Radicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
4-Oxo-Tempo, el radical libre que se utiliza como atrapamiento de espín útil para experimentos in vitro. La reacción entre la tempone y las especies reactivas de oxígeno biológicamente significativas se puede controlar mediante una espectroscopia de reflexión externa infrarroja. También se utiliza en la síntesis y las reacciones de radicales nitroxilados estables.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente), acetona, DMSO, etanol 100 % y dietiéter. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2896-70-0
Fórmula molecular C9H16NO2
Número MDL MFCD00006187
Sinónimo 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Oxo-TEMPO
Nombre de nota free radical
Punto de fusión 36°C to 40°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1818579
Información de solubilidad Soluble in water (partly),acetone,DMSO,100% ethanol,and diethylether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.23
Porcentaje de pureza 96%