Learn More
Hidrobromuro de 4-Oxo-L-prolina, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15484128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15484128 250 mg 250 miligramos
15474128 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484128 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57691.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75776-67-9 | C5H8BrNO3 | 210.027 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico activo.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75776-67-9
Fórmula molecular C5H8BrNO3
Peso molecular (g/mol) 210.027
Número MDL MFCD12024572
Clave InChI SFSROLZHCPCODJ-WCCKRBBISA-N
Sinónimo 4-keto-l-proline hydrobromide, s-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid hydrobromide, 4-keto-l-prolinehydrobromide, 4-oxo-l-proline hydrobromide, 4-oxoproline hydrobromide, l-proline, 4-oxo-, hydrobromide, s-4-keto-proline hydrobromide, pubchem14289, 4-keto-l-proline, hydrobromide
PubChem CID 12773661
Nombre IUPAC ácido (2S)-4-oxopirrolidina-2-carboxílico; hidrobromuro
SMILES C1C(NCC1=O)C(=O)O.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Oxo-L-proline hydrobromide
Punto de fusión 134°C to 140°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.03
Rotación óptica −32° (c=0.5 in Methanol)
Sensibilidad Moisture sensitive
Porcentaje de pureza ≥90%