Learn More
4-Oxo ciclofosfamida, TRC
Código de producto. 30007889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007889 1 mg 1 miligramo
30004520 5 mg 5 miligramos
30007102 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007889 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8499001MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27046-19-1
Fórmula molecular C7 H12 Cl2 N O4 P
Peso molecular (g/mol) 276.05
Nombre IUPAC 2-[bis(2-cloroetil)amino]-2-oxo-1,3,2λ^{5}-dioxafosfinano-5-una
SMILES ClCCN(CCCl)P1(=O)OCC(=O)CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Oxo Cyclophosphamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12Cl2NO4P/c8-1-3-10(4-2-9)15(12)13-5-7(11)6-14-15/h1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.9881
Porcentaje de pureza >95%