Learn More
Ácido 4-oxo-(9-cis,13-cis)-retinoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Oxo-(9-cis,13-cis)-Retinoic Acid |
| CAS | 1391062-39-7 |
| Fórmula molecular | C20H26O3 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 4-Oxo-9,13-Di-cis-retinoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26O3/c1-14(7-6-8-15(2)13-19(22)23)9-10-17-16(3)18(21)11-12-20(17,4)5/h6-10,13H,11-12H2,1-5H3,(H,22,23) |
| SMILES | CC1=C(C(CCC1=O)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CC(=O)O)C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetil-3-oxociclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenoico |
| Peso molecular (g/mol) | 314.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.1882 |