Learn More
Ácido 4-oxo-6-(2-oxo-5-vinilpirrolidin-1-il)hexanoico, TRC
Código de producto. 30408953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30408953 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30408953 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO85878050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Oxo-6-(2-oxo-5-vinylpyrrolidin-1-yl)hexanoic Acid
CAS 2512190-67-7
Fórmula molecular C12H17NO4
Cantidad 50 mg
Sinónimo Vigabatrin Impurity 2
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO4/c1-2-9-3-5-11(15)13(9)8-7-10(14)4-6-12(16)17/h2,9H,1,3-8H2,(H,16,17)
SMILES C=CC1N(CCC(CCC(O)=O)=O)C(CC1)=O
Peso molecular (g/mol) 239.27