Learn More
4-oxo-4H-cromeno-3-carbaldehído, TRC
Código de producto. 30372822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30372822 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30372822 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE58883310MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
CAS 17422-74-1
Fórmula molecular C10H6O3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6O3/c11-5-7-6-13-9-4-2-1-3-8(9)10(7)12/h1-6H
SMILES O=CC1=COc2ccccc2C1=O
Nombre IUPAC 4-oxocromeno-3-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 174.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0317