Learn More
Ácido 4-oxo-4H-1-benzopirano-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10139412 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10139412 5 g Frasco de vidrio 5 g
10572901 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10139412 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 123880050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4940-39-0 | C10H6O4 | 190.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4940-39-0
Fórmula molecular C10H6O4
Peso molecular (g/mol) 190.15
Número MDL MFCD00006838
Clave InChI RVMGXWBCQGAWBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chromocarb, chromone-2-carboxylic acid, 4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid, 4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, atremon, chromonecarboxylic acid, lp-1, chromocarb inn:dcf, 2-chromonecarboxylic acid, chromocarbe inn-french
PubChem CID 2741
Nombre IUPAC ácido 4-oxocromeno-2-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C=C(O2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 260°C
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 18, 428
Índice Merck 15, 2241
Información de solubilidad Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: soluble in ammonia,soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.