Learn More
Ácido 4-oxo-4-(4-toluidino)but-2-enoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10009281
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10009281 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
1 options
Código de producto. 10009281 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor S01331EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Oxo-4-(4-toluidino)but-2-enoic acid
CAS 37904-03-3
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H11NO3
Fórmula lineal CH3C6H4NHC(O)CH=CHCO2H
Número MDL MFCD00020480
Cantidad 10 g
Sinónimo 2z-3-4-methylphenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 4-oxo-4-4-toluidino but-2-enoic acid, 4-4-methylphenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, n-p-tolyl-maleamic acid, n-p-tolylmaleamidic acid, maleanilic acid, p-methyl, n-4-methylphenyl maleamic, z-4-oxo-4-p-tolylamino but-2-enoic acid, z-4-4-methylanilino-4-oxobut-2-enoic acid
Clave InChI VLWFSWMZGGZHGD-SREVYHEPSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C=CC(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-4-(4-metilanilino)-4-oxobut-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 205.213
PubChem CID 5356452
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.21
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Oxo-4-(4-toluidino)but-2-enoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.