Learn More
Ácido 4-oxo-4-(2-tienil)butírico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11342026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342026 25 g 25 g
11332026 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03100.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4653-08-1
Fórmula molecular C8H8O3S
Peso molecular (g/mol) 184.21
Número MDL MFCD00022502
Clave InChI ULJMYWHLMLRYSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-thenoyl propionic acid, 4-oxo-4-thiophen-2-yl butanoic acid, 4-oxo-4-2-thienyl butanoic acid, 4-oxo-4-2-thienyl butyric acid, 3-2-thenoyl propanoic acid, 4-thien-2-yl-4-oxobutyric acid, 4-oxo-4-thien-2-yl butyric acid, 4-thien-2-yl-4-oxobutanoic acid, 4-oxo-4-thien-2-yl butanoic acid, 4-oxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid
PubChem CID 78385
ChEBI CHEBI:64434
Nombre IUPAC ácido 4-oxo-4-tiofen-2-ilbutanoico
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Oxo-4-(2-thienyl)butyric acid
Punto de fusión 116°C to 121°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 133870
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.21
Porcentaje de pureza 98%