Learn More
Ácido 4-oxo-4-(2-tienil)butanoico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10774277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10774277 25 g 25 g
10279962 1 g 1 g
10749203 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10774277 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB10644EB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 4653-08-1
Fórmula molecular C8H8O3S
Peso molecular (g/mol) 184.21
Clave InChI ULJMYWHLMLRYSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-thenoyl propionic acid, 4-oxo-4-thiophen-2-yl butanoic acid, 4-oxo-4-2-thienyl butanoic acid, 4-oxo-4-2-thienyl butyric acid, 3-2-thenoyl propanoic acid, 4-thien-2-yl-4-oxobutyric acid, 4-oxo-4-thien-2-yl butyric acid, 4-thien-2-yl-4-oxobutanoic acid, 4-oxo-4-thien-2-yl butanoic acid, 4-oxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid
PubChem CID 78385
ChEBI CHEBI:64434
Nombre IUPAC ácido 4-oxo-4-tiofen-2-ilbutanoico
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Oxo-4-(2-thienyl)butanoic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.21
Porcentaje de pureza 97%