Learn More
4-Oxo-4-(2-thienyl)butanoic acid 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10657674 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10657674 25 g Glass bottle 25 g
10177843 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10657674 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 124500250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 4653-08-1
Fórmula molecular C8H8O3S
Peso molecular (g/mol) 184.21
Número MDL MFCD00022502
Clave InChI ULJMYWHLMLRYSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-thenoyl propionic acid, 4-oxo-4-thiophen-2-yl butanoic acid, 4-oxo-4-2-thienyl butanoic acid, 4-oxo-4-2-thienyl butyric acid, 3-2-thenoyl propanoic acid, 4-thien-2-yl-4-oxobutyric acid, 4-oxo-4-thien-2-yl butyric acid, 4-thien-2-yl-4-oxobutanoic acid, 4-oxo-4-thien-2-yl butanoic acid, 4-oxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid
PubChem CID 78385
ChEBI CHEBI:64434
Nombre IUPAC ácido 4-oxo-4-tiofen-2-ilbutanoico
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Oxo-4-(2-thienyl)butanoic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 118°C to 121°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.21
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Crystalline Powder