Learn More
Ácido 4-oxo-4-(1-pirenil)butírico, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15254764 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15254764 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 15254764 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449330050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Oxo-4-(1-pyrenyl)butyric acid
CAS 7499-60-7
Punto de fusión 182.0°C to 184.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C20H14O3
Número MDL MFCD00010369
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-oxo-4-pyren-1-yl-butyric acid, 4-oxo-4-pyren-1-yl butanoic acid, 1-pyrenebutanoic acid, .gamma.-oxo, gamma-oxopyrene-1-butyric acid, 4-oxo-4-pyren-1-ylbutyric acid, 1-pyrenebutyric acid, .gamma.-oxo, 4-oxo-4-pyrenylbutanoic acid, 1-pyrenebutanoic acid,, a-oxo, 4-oxo-4-pyren-1-yl-butyricacid, pubchem23448
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Clave InChI AAJQTWWVKREOQP-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CCC(=O)C1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Nombre IUPAC ácido 4-oxo-4-piren-1-ilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 302.33
PubChem CID 82011
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.32
Porcentaje de pureza 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Oxo-4(1-pyrenyl)butyric acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement