Learn More
Abcam 4-Oxo-2-nonenal, activador TRPA1, líquido, 1 mg
Código de producto. 32173537 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32173537 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 32173537 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab1208781mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Producto de peroxidación lipídica y potente activador TRPA1 con >pureza del 98%.
  • Peso molecular: 154,21 g/mol
  • Pureza: >98%
  • Para líquido/líquido;
  • Amortiguador de almacenamiento: Constituyentes: 99,5% acetato de metilo, 0,5% (E)-4-oxonón-2-enal
  • Actividad biológica: Producto de la peroxidación lipídica modifica los residuos de histidina y lisina en proteínas, provoca reticulación de proteínas y es un activador de TRPA1 (EC50 = 1,9 μM)
  • Temperatura de almacenamiento: Almacenar a -80 °C
  • Temperatura de envío: Hielo seco
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Tampón 99,5% acetato de metilo, 0,5% (E)-4-oxonón-2-enal
Contenido y almacenamiento Conservar a -80 °C.
Formulario Líquido
Condiciones de envío Hielo seco
Molécula diana TRPA1
Formulación 99,5% acetato de metilo, 0,5% (E)-4-oxones-2-enal
Cantidad 1 mg
Para utilizar con (aplicación) Activación de TRPA1