Learn More
Ácido 4-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1,5-benzotiazepina-7-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepine-7-carboxylic Acid |
| CAS | 790681-57-1 |
| Fórmula molecular | C10H9NO3S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO3S/c12-9-3-4-15-8-2-1-6(10(13)14)5-7(8)11-9/h1-2,5H,3-4H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2SCCC(=O)Nc2c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzotiazepina-7-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 223.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0303 |