Learn More
ácido (4-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1,5-benzotiazepin-3-il)acético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10682515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10682515 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10778625 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10682515 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC71601CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 17547-79-4
Fórmula molecular C11H11NO3S
Peso molecular (g/mol) 237.27
Número MDL MFCD01416244
Clave InChI VCSCQLDBPVHQPW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid, benzo b perhydrothiazepin-4-one-3-acetic acid, 4-oxo-3,5-dihydro-2h-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid, 1,5-benzothiazepine-3-aceticacid, 2,3,4,5-tetrahydro-4-oxo, 2-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid, 2-4-oxo-2h,3h,5h-benzo b 1,4-thiazepin-3-yl acetic acid, 2-4-oxo-3,5-dihydro-2h-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid, 4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepine-3-acetic acid, 4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid #, 1,5-benzothiazepine-3-acetic acid, 2,3,4,5-tetrahydro-4-oxo
PubChem CID 580528
Nombre IUPAC ácido 2-(4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzotiazepin-3-il)acético
SMILES OC(=O)CC1CSC2=CC=CC=C2NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.28
Porcentaje de pureza 97%