Learn More
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy, 95%, free radical, Thermo Scientific™
Código de producto. 10275990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10275990 1 g Glass bottle 1 g
1 options
Código de producto. 10275990 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 176860010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Reactivo de polimerización
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2896-70-0
Fórmula molecular C9H16NO2
Peso molecular (g/mol) 170.23
Número MDL MFCD00006187
Sinónimo 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxopiperidinooxy, 4-Oxo-TEMPO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 33°C to 38°C
Color Naranja
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Glass bottle
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.23
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Crystalline Powder, Crystals or Needles